Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzoylpyrene |
| Smeltepunkt | 127,0 °C til 129,0 °C |
| CAS | 7376-03-6 |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Molekylær formel | C10H11N2O3 |
| Emballage | Glasflaske |
| Synonym | n-4-aminobenzoyl-beta-alanine, 3-4-amino-benzoylamino-propionic acid, 3-4-aminobenzamido propanoic acid, 4-aminobenzoyl-beta-alanine, unii-ab85ljq945, 3-4-aminobenzoyl amino propanoic acid, n-4-aminophenyl carbonyl-beta-alanine, 3-4-aminophenyl formamido propanoic acid, 3-4-aminophenyl carbonylamino propanoic acid |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| InChI nøgle | VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | NC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC([O-])=O |
| Vis mere |