Få mere at vide
1-benzoylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452288
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452288 1 g 1g
15462288 5 g 5g
15472288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55896.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13754-38-6 | C11H14N2O | 190.246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13754-38-6
Molekylær formel C11H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.246
MDL nummer MFCD00810192
InChI nøgle VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzoylpiperazine, n-benzoylpiperazine, phenyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-benzoyl piperazine, 1-benzoyl-piperazine, phenyl piperazin-1-yl methanone, piperazine, 1-benzoyl, phenyl piperazinyl ketone, phenyl piperazin-4-ium-1-yl methanone, 1-phenylcarbonyl piperazine
PubChem CID 762654
IUPAC navn phenyl(piperazin-1-yl)methanon
SMIL C1CN(CCN1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzoylpiperazine
Smeltepunkt 61°C to 64°C
Kogepunkt 145°C (0.05 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%