Läs mer
1-Benzoyl-4-piperidone, 98+%
Produktkod. 11461608
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11461608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13901.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 24686-78-0 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24686-78-0
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.24
MDL nummer MFCD00006189
InChI nøgle NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
PubChem CID 90583
IUPAC navn 1-benzoylpiperidin-4-one
SMIL O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Benzoyl-4-piperidone
Smeltepunkt 52°C to 57°C
Kogepunkt 158°C to 160°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 158848
Formel vægt 203.24
Procent renhed ≥98%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.