missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide |
| CAS | 902456-04-6 |
| Molekylær formel | C17H16Cl2N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Benzoyl-4-(2,3-dichlorophenyl)piperazine 4-Oxide, [4-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]phenylmethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2N2O2/c18-14-7-4-8-15(16(14)19)21(23)11-9-20(10-12-21)17(22)13-5-2-1-3-6-13/h1-8H,9-12H2 |
| SMIL | O=C(N1CC[N+](C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)([O-])CC1)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | [4-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxido-1-piperazinyl]phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.23 |
| Formel vægt | 350.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?