missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzotriazolyl-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzotriazolyl-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate |
| CAS | 71445-20-0 |
| Molekylær formel | C12H10N6O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Benzotriazolyl-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetate, (Z)-1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N6O3S/c1-20-16-10(8-6-22-12(13)14-8)11(19)21-18-9-5-3-2-4-7(9)15-17-18/h2-6H,1H3,(H2,13,14)/b16-10- |
| SMIL | O=C(/C(C1=CSC(N)=N1)=N\OC)ON2N=NC3=CC=CC=C32 |
| IUPAC navn | (Z)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.31 |
| Formel vægt | 318.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?