Få mere at vide
1-Benzothiophen-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397064
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397064 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10367304 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10397064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 10134-98-2
Molekylær formel C9H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 178.205
InChI nøgle LJPSRTWIAXVPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-7-carboxylic acid, benzo b thiophene-7-carboxylicacid, 7-carboxybenzo b thiophene, 1-benzo b thiophene-7-carboxylic acid
PubChem CID 14235073
IUPAC navn 1-benzothiophen-7-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)SC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene-7-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 178.21
Procent renhed 97%