Få mere at vide
1-Benzothiophen-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792293
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792293 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10099391 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10113174 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 2060-64-2
Molekylær formel C9H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 178.21
MDL nummer MFCD04974042
InChI nøgle SNBYTKLWZRHESA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carboxylic acid, buttpark 98\04-76, pubchem20599, 5-carboxybenzo b thiophene, benzothiophene-5-carboxylic acid, benzo b thiophene-5-carboxylicacid, 1-benzo b thiophene-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795444
IUPAC navn 1-benzothiophen-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.21
Procent renhed 95%