Få mere at vide
1-Benzothiophen-5-carbonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10681265 250 mg 250mg
10484163 1 g 1g
10396754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10681265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24816CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2060-63-1
Molekylær formel C9H5NS
Molekylvægt (g/mol) 159.21
MDL nummer MFCD05664404
InChI nøgle IPJUOWGTGHKFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-5-carbonitrile, 5-cyanobenzothiophene, pubchem9722, 5-thionaphthenecarbonitrile, benzo thiophene-5-carbonitrile, benzo, a thiophene-5-carbonitrile, benzothiophene-5-carbonitrile, 1-benzo b thiophene-5-carbonitrile
PubChem CID 2795452
IUPAC navn 1-benzothiophen-5-carbonitril
SMIL N#CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene-5-carbonitrile
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 159.21
Procent renhed 95%