Få mere at vide
1-Benzothiophen-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051664
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051664 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10009251 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10051364 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12301DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5381-25-9
Molekylær formel C9H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 178.205
MDL nummer MFCD01846406
InChI nøgle DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
PubChem CID 601280
IUPAC navn 1-benzothiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 178.21
Procent renhed 97%