Få mere at vide
1-Benzothiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314662
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10314662 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10314662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12203CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 90001-64-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H5ClO2S2
MDL nummer MFCD03659701
Mængde 250 mg
Synonym benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, benzothiophene-2-sulfonyl chloride, pubchem10221, 2-benzothiophenesulfonyl chloride, benzo b thiophen-2-ylchlorosulfone, 1-benzothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-1-benzothiophene, 1-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride
InChI nøgle FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(S2)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 232.696
PubChem CID 2776333
Formel vægt 232.71
Procent renhed 97%