Få mere at vide
1-Benzothiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772463
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772463 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10304712 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12204DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3541-37-5
Molekylær formel C9H6OS
Molekylvægt (g/mol) 162.21
MDL nummer MFCD01075041
InChI nøgle NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene-2-carboxaldehyde, benzo b thiophene-2-carbaldehyde, thianaphthene-2-carboxaldehyde, benzothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-209igo, 2-formylbenzo b thiophene, 2-benzothiophenecarbaldehyde, 2-formyl-benzo b thiophene, benzothiophene-2-carbaldehyde, 2-benzothiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 736500
IUPAC navn 1-benzothiophen-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Yes
Mængde 1 g
Formel vægt 162.21
Procent renhed 97%