Få mere at vide
1-Benzothiophen-5-yl isocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10771114
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10771114 250 mg 250mg
10196252 1 g 1g
10788245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24806CB
Kemiske identifikatorer
CAS 239097-78-0
Molekylær formel C9H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 175.205
InChI nøgle GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
PubChem CID 7060535
IUPAC navn 5-isocyanato-1-benzothiophen
SMIL C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 175.21
Procent renhed 97%