Få mere at vide
1-Benzothiophen-3-ylmethylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340567 5 g 5g
10723043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340567 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12313DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 55810-74-7
Molekylær formel C9H10ClNS
Molekylvægt (g/mol) 199.696
MDL nummer MFCD01566652
InChI nøgle MIAPJPCDRSPNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethanamine hydrochloride, 1-benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, benzo b thiophen-3-ylmethylamine, chloride, 1-benzothiophen-3-yl methanamine hydrochloride, 3-aminomethyl benzo b thiophene hydrochloride, benzo b thiophen-3-yl-methylamine hydrochloride salt, 1-1-benzothiophen-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2776346
IUPAC navn 1-benzothiophen-3-ylmethanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 199.7
Procent renhed 95%