Få mere at vide
1-Benzothiophen-3-ylmethylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride |
| CAS min % | 80.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 199.7 |
| Procent renhed | 95% |