Få mere at vide
1-Benzothiophen-2-ylmethylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzothiophen-2-ylmethylamine |
| CAS | 6314-43-8 |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C9H9NS |
| MDL nummer | MFCD00965305 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | benzo b thiophen-2-ylmethanamine, 1-benzothiophen-2-ylmethylamine, benzo b thiophene-2-methanamine, c-benzo b thiophen-2-yl-methylamine, benzo b thiophen-2-ylmethylamine, 2-aminomethyl benzo b thiophene, 1-benzothiophene-2-yl methylamine, 1-1-benzothiophen-2-yl methanamine, benzo b thiophene-2-methylamine |
| Show More |