Få mere at vide
1-benzofuran-5-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481674
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10481674 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10417422 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10099231 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10481674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07101DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 90721-27-0
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD01006742
InChI nøgle GTWXSZIQNTUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, benzo b furan-5-carboxylic acid, 1-benzofunan-5-carboxylic acid, benzofurane-5-carboxylic acid, 4ctj, pubchem7018, 5-benzofuran carboxylic, rarechem al be 1369, 5-benzofurancarboxylicacid
PubChem CID 595656
IUPAC navn 1-benzofuran-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2OC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzofuran-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 162.14
Procent renhed 97%