Få mere at vide
1-benzofuran-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595534
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10595534 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10248333 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10094023 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10595534 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07114DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 58546-89-7
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
InChI nøgle GMOLCSICTCPZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-5-amine, 5-benzofuranamine, 5-aminobenzo b furan, 5-aminobenzofuran, benzo b furan-5-amine, benzo b furan-5-ylamine, benzofuran-5-ylamine
PubChem CID 1477152
IUPAC navn 1-benzofuran-5-amin
SMIL C1=CC2=C(C=CO2)C=C1N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Benzofuran-5-amine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 133.15
Procent renhed 97%