Få mere at vide
1-Benzofuran-3-ylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007266 1 g 1g
30998778 250 mg 250mg
30992823 5 g 5g
31005566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31007266 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD126121g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
CAS 52407-43-9
Molekylær formel C10H7NO
MDL nummer MFCD02183555
Mængde 1 g
SMIL N#CCC1=COC2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 157.17
Procent renhed 98%