Få mere at vide
1-benzofuran-2-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10464312
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10464312 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10666193 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10672455 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10464312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06603DA
Kemiske identifikatorer
CAS 17070-58-5
Molekylær formel C8H5ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 216.635
InChI nøgle RWCKBBSBRTUUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-2-sulfonyl chloride, 2-benzofuransulfonylchloride, 2-benzofuransulfonyl chloride, benzo b furan-2-sulfonyl chloride, pubchem7024, benzo d furan-2-ylchlorosulfone
PubChem CID 2795172
IUPAC navn 1-benzofuran-2-sulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzofuran-2-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 216.64
Procent renhed 97%