Få mere at vide
1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine |
| CAS | 846038-18-4 |
| Molekylær formel | C12H14N2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Benzo[b]thiophen-4-ylpiperazine, 4-(1-Piperazinyl)benzo[b]thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2S/c1-2-11(14-7-5-13-6-8-14)10-4-9-15-12(10)3-1/h1-4,9,13H,5-8H2 |
| SMIL | C1CN(CCN1)c2cccc3sccc23 |
| IUPAC navn | 1-(1-benzothiophen-4-yl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.32 |
| Formel vægt | 218.0878 |