missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Monohydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride |
| CAS | 913614-18-3 |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 S . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride, Piperazine, 1-benzo[b]thien-4-yl-, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2S.ClH/c1-2-11(14-7-5-13-6-8-14)10-4-9-15-12(10)3-1;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H |
| SMIL | Cl.C1CN(CCN1)c2cccc3sccc23 |
| IUPAC navn | 1-(1-benzothiophen-4-yl)piperazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.78 |
| Formel vægt | 254.0644 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?