missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Monohydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30347222
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347222 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1948405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride
CAS 913614-18-3
Molekylær formel C12 H14 N2 S . Cl H
Mængde 5 g
Synonym 1-Benzo[b]thien-4-yl-piperazine Hydrochloride, Piperazine, 1-benzo[b]thien-4-yl-, monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H14N2S.ClH/c1-2-11(14-7-5-13-6-8-14)10-4-9-15-12(10)3-1;/h1-4,9,13H,5-8H2;1H
SMIL Cl.C1CN(CCN1)c2cccc3sccc23
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-4-yl)piperazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 254.78
Formel vægt 254.0644
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.