Få mere at vide
1-Benzo-[b]hien-2-ylethanon, Mikromol™
Artikelnummer. 30052333
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052333 25 mg
30049152 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052333 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1297.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Benzo-[b]hien-2-ylethanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Analyt- eller komponentnavne 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H8 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone, Zileuton Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMIL CC(=O)c1cc2ccccc2s1
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 176.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 176,0296 g/mol