Få mere at vide
1-Benzhydrylpiperazine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzhydrylpiperazine-d8 |
| CAS | 1330188-81-2 |
| Molekylær formel | C17H12D8N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(Diphenylmethyl)piperazine-d8, 4-(Diphenylmethyl)piperazine-d8, 4-Benzhydrylpiperazine-d8, Benzhydrylpiperazine-d8, N-(Diphenylmethyl)piperazine-d8, N-Benzhydrylpiperazine-d8, NSC 35536-d8, Norcyclizine-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2/i11D2,12D2,13D2,14D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(c2ccccc2)c3ccccc3)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-benzhydryl-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.4 |
| Formel vægt | 260.2129 |