Få mere at vide
1-Benzhydrylazetidin-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30344407
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30344407 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30344407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB195500500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzhydrylazetidin-3-ol
CAS 18621-17-5
Molekylær formel C16 H17 N O
Mængde 500 mg
Synonym Azelnidipine Impurity 2
InChI formel InChI=1S/C16H17NO/c18-15-11-17(12-15)16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,18H,11-12H2
SMIL OC1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-benzhydrylazetidin-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 239.31
Formel vægt 239.131