Få mere at vide
1-b-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-methylaminopropane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-beta-Hydroxy-1-(2-thienyl)-3-methylaminopropane |
| CAS | 116539-56-1 |
| Molekylær formel | C8H13NOS |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | ±)-1-(2-Thiophenyl)-3-methylamino-1-propanol, (±)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, 3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propanol, 3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol, 3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-[3-hydroxy-3-(2-thienyl)propyl]aminealpha-[2-(Methylamino)ethyl]-2-thiophenemethanol, |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | CNCCC(O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | 3-(methylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.26 |
| Formel vægt | 171.0718 |