Få mere at vide
1-Aziridineethanol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aziridineethanol |
| CAS | 1072-52-2 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c6-4-3-5-1-2-5/h6H,1-4H2 |
| SMIL | OCCN1CC1 |
| IUPAC navn | 2-(aziridin-1-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vægt | 87.068 |