missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Azidosulfonyl)-1h-Imidazol-3-Ium Tetrafluoroborate, TRC

Artikelnummer. 30333939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333939 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA85900350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Azidosulfonyl)-1h-Imidazol-3-Ium Tetrafluoroborate
CAS 1357503-31-1
Molekylær formel C3H4BF4N5O2S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3N5O2S.BF4/c4-6-7-11(9,10)8-2-1-5-3-8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q;-1/p+1
SMIL F[B-](F)(F)F.[N-]=[N+]=NS(=O)(=O)n1cc[nH+]c1
IUPAC navn N-diazoimidazol-3-ium-1-sulfonamide;tetrafluoroborate
Molekylvægt (g/mol) 260.96
Formel vægt 261.0115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.