Få mere at vide
1-(Azidosulfonyl)-1h-Imidazol-3-Ium Tetrafluoroborate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Azidosulfonyl)-1h-Imidazol-3-Ium Tetrafluoroborate |
| CAS | 1357503-31-1 |
| Molekylær formel | C3H4BF4N5O2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N5O2S.BF4/c4-6-7-11(9,10)8-2-1-5-3-8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q;-1/p+1 |
| SMIL | F[B-](F)(F)F.[N-]=[N+]=NS(=O)(=O)n1cc[nH+]c1 |
| IUPAC navn | N-diazoimidazol-3-ium-1-sulfonamide;tetrafluoroborate |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.96 |
| Formel vægt | 261.0115 |