Få mere at vide
1-(Azidomethyl)pyren, TRC
Artikelnummer. 30343201
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343201 500 mg
30334160 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30343201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA919945500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Molekylær formel C17H11N3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMIL [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn 1-(azidomethyl)pyren
Molekylvægt (g/mol) 257.29