Få mere at vide
1-(Azidomethyl)pyren, TRC
Artikelnummer. 30329056
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30329056 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30329056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA919945100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Azidomethyl)pyrene
CAS 1006061-57-9
Molekylær formel C17H11N3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H11N3/c18-20-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMIL [N-]=[N+]=NCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC navn 1-(azidomethyl)pyren
Molekylvægt (g/mol) 257.29