missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene (~0.5 M in MTBE), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| CAS | 123767-44-2 |
| Molekylær formel | C8H9N3O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC1=CC=CC(=C1)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-(azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.18 |
| Formel vægt | 163.0746 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.5 M |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?