Få mere at vide
1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene (~0.5 M in MTBE), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| CAS | 123767-44-2 |
| Molekylær formel | C8H9N3O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-10-11-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | COC1=CC=CC(=C1)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-(azidomethyl)-3-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.18 |
| Formel vægt | 163.0746 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.5 M |