missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Azido-4-(bromomethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Azido-4-(bromomethyl)benzene |
| CAS | 74489-49-9 |
| Molekylær formel | C7H6N3Br |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN3/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)10-11-9/h1-4H,5H2 |
| SMIL | BrCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-azido-4-(bromomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.05 |
| Formel vægt | 210.9745 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?