Få mere at vide
1-Azido-3-chloro-2-propanol, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Azido-3-chloro-2-propanol |
| CAS | 51275-91-3 |
| Molekylær formel | C3 H6 Cl N3 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClN3O/c4-1-3(8)2-6-7-5/h3,8H,1-2H2 |
| SMIL | OC(CCl)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-azido-3-chloropropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.55 |
| Formel vægt | 135.0199 |