Få mere at vide
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 215181-61-6 |
| Molekylær formel | C5 H11 N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N3O2/c1-9-4-5-10-3-2-7-8-6/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | COCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vægt | 145.0851 |