Få mere at vide
1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300853
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10300853 250 mg 250mg
10463583 1 g 1g
10377294 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10300853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01173CB
Kemiske identifikatorer
CAS 86542-89-4
Molekylær formel C12H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 210.321
MDL nummer MFCD03372514
InChI nøgle BWKOHTHENZSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidin-4-ylcarbonyl azepane, 1-azepanyl 4-piperidinyl methanone, azepan-1-yl-piperidin-4-yl-methanone, azepan-1-yl piperidin-4-yl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl azepane, methanone, hexahydro-1h-azepin-1-yl-4-piperidinyl, azaperhydroepinyl 4-piperidyl ketone, 1-4-piperidylcarbonyl azepane, 1-piperid-4-ylcarbonyl azepane
PubChem CID 2794691
IUPAC navn azepan-1-yl(piperidin-4-yl)methanon
SMIL C1CCCN(CC1)C(=O)C2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Azepanyl(4-piperidinyl)methanone
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.32
Procent renhed 97%