Få mere at vide
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane |
| CAS | 100-76-5 |
| Molekylær formel | C7H13N |
| MDL nummer | MFCD00006690 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | N1(CC2)CCC2CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.18 |
| Procent renhed | 98% |