missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-4-yl)(diphenyl)methanol, TRC

Artikelnummer. 30331901
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331901 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA795265250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha,alpha-Diphenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol
CAS 461648-39-5
Molekylær formel C20 H23 N O
Mængde 250 mg
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, α,α-diphenyl-, α,α-Diphenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol, (1-Azabicyclo[2.2.2]oct-4-yl)(diphenyl)methanol, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl(diphenyl)methanol, GW 351185X
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-11-14-21(15-12-19)16-13-19/h1-10,22H,11-16H2
SMIL OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C34CCN(CC3)CC4
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl(diphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Formel vægt 293.178
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.