Få mere at vide
1-Aza-18-crown-6, 95%
Artikelnummer. 15477947
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477947 250 mg 250mg
11309286 1 g 1g
15467947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51065.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33941-15-0 | C12H25NO5 | 263.334 g/mol
1-Aza-18-krone-6 bruges som byggesten til syntesen af bis-krone-ethere, lariat-ethere og andre monofunktionaliserede makrocykler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Aza-18-krone-6 bruges som byggesten til syntese af bis-krone-ethere, lariat-ethere og andre monofunktionaliserede makrocykler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33941-15-0
Molekylær formel C12H25NO5
Molekylvægt (g/mol) 263.334
MDL nummer MFCD00075466
InChI nøgle NBXKUSNBCPPKRA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118578
IUPAC navn 1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azacyclooctadecan
SMIL C1COCCOCCOCCOCCOCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aza-18-crown-6
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Mængde 250 mg
Beilstein 1074079
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 1-aza-18-crown-6, 1-aza-18-crown6-ether, aza-18-crown-6, acmc-209tw0, 1-aza-18-crown 6-ether, 1-aza-18-crown nt, 1-aza-4,7,10,13,16-pentaoxacyclooctadecane
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 263.33
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aza-18-crown-6
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Aza-18-crown-6