Få mere at vide
1-Aza-15-krone-5, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457947
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457947 250 mg 250mg
15437947 1 g 1g
15447947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51064.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66943-05-3 | C10H21NO4 | 219.281 g/mol
1-Aza-15-krone-5 bruges som byggesten til syntesen af bis-krone-ethere, lariat-ethere og andre monofunktionaliserede makrocykler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Aza-15-krone-5 bruges som byggesten til syntese af bis-krone-ethere, lariat-ethere og andre monofunktionaliserede makrocykler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66943-05-3
Molekylær formel C10H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.281
MDL nummer MFCD00075465
InChI nøgle BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown 5-ether, 1-aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown, 1-aza-4,7,10,13-tetraoxacyclopentadecane
PubChem CID 544820
IUPAC navn 1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecan
SMIL C1COCCOCCOCCOCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aza-15-crown-5
Mængde 250 mg
Beilstein 971959
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vægt 219.28
Procent renhed 97%