Få mere at vide
1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 108341-80-6 |
| Molekylær formel | C28 H58 N O7 P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (7R)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphanonacosan-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, (R)-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphanonacosan-1-aminium Inner Salt 4-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H58NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)34-25-27(30)26-36-37(32,33)35-24-23-29(2,3)4/h27,30H,5-26H2,1-4H3/t27-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | [(2R)-2-hydroxy-3-icosanoyloxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 551.736 |
| Formel vægt | 551.395 |