Få mere at vide
1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404748
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16404748 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16404748 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113010
MedChemExpress 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a lysophospholipid (LyP).
1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a lysophospholipid (LyP).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Arachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Fysisk form Solid
CAS 108341-80-6
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H58NO7P
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 551.74
Formel vægt 551.74
Procent renhed 99.0%