Få mere at vide
1-Anthracenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 607-42-1 |
| Molekylær formel | C15H10O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14(12)13/h1-9H,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2cc3ccccc3cc12 |
| IUPAC navn | anthracene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0681 |