missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Anilino-3-phenylimino-1-propene Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30319674
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30319674 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA4589202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Anilino-3-phenylimino-1-propene Hydrochloride
CAS 50328-50-2
Molekylær formel C15H14N2 . xHCl
Mængde 2.5 g
Synonym N-[3-(Phenylamino)-2-propenylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1-propen-1-yl-3-ylidene-aniline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-13,16H;1H/b12-7+,17-13+;
SMIL Cl.N(\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N-((1E,3E)-3-(phenylimino)prop-1-en-1-yl)aniline hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 258.74
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.