Få mere at vide
1-Anilino-3-phenylimino-1-propene Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30326070
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30326070 1 g
1 options
Artikelnummer. 30326070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA4589201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Anilino-3-phenylimino-1-propene Hydrochloride
CAS 50328-50-2
Molekylær formel C15H14N2 . xHCl
Mængde 1 g
Synonym N-[3-(Phenylamino)-2-propenylidene]benzenamine Hydrochloride, N,N'-1-propen-1-yl-3-ylidene-aniline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-13,16H;1H/b12-7+,17-13+;
SMIL Cl.N(\C=C\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn N-((1E,3E)-3-(phenylimino)prop-1-en-1-yl)aniline hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 258.74