missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
∆1-Androstene-3Beta,17Beta-diol 17-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | delta1-Androstene-3beta,17beta-diol 17-Acetate |
| CAS | 51505-46-5 |
| Molekylær formel | C21H32O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3beta,5alpha,17beta)-Androst-1-ene-3,17-diol 17-Acetate, 17beta-Acetoxyandrost-1-en-3beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h8,10,14-19,23H,4-7,9,11-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(3R,5S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.48 |
| Formel vægt | 332.2351 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?