Få mere at vide
1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride |
| CAS | 20386-22-5 |
| Molekylær formel | C4H9ClN2O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride, 1-Amino-2-pyrrolidinone Monohydrochloride, 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride, N-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O.ClH/c5-6-3-1-2-4(6)7;/h1-3,5H2;1H |
| SMIL | O=C1N(N)CCC1.[H]Cl |
| IUPAC navn | 1-aminopyrrolidin-2-one hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vægt | 136.04 |