missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30322707
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322707 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6288051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride
CAS 20386-22-5
Molekylær formel C4H9ClN2O
Mængde 1 g
Synonym 1-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride, 1-Amino-2-pyrrolidinone Monohydrochloride, 1-Aminopyrrolidin-2-one Hydrochloride, N-Amino-2-pyrrolidinone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O.ClH/c5-6-3-1-2-4(6)7;/h1-3,5H2;1H
SMIL O=C1N(N)CCC1.[H]Cl
IUPAC navn 1-aminopyrrolidin-2-one hydrogen chloride
Molekylvægt (g/mol) 136.58
Formel vægt 136.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.