Få mere at vide
1-aminopyrrol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17211216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17211216 5 g
17201216 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467560050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-39-9
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
InChI nøgle YNZAFFFENDLJQG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1H-pyrrol-1-amin
SMIL NN1C=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Aminopyrrole
Tæthed 1.0600 g/mL
Kogepunkt 174,0 °C
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 82.1